Stampa…
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid Benzyl ester, N-Cbz-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane
OR923810-1G OR923810-500MG
APOSOR923810-1GEA 438 EUR
APOSOR923810-1G APOSOR923810-500MG
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate 97%
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407051
CAS Number: 66207-08-7