Stampa…
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 289 EUR
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃NSi
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066349
CAS Number: 86521-05-3