Stampa…
3-Anisoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
OR923787-100G OR923787-25G
APOSOR923787-100GEA 248 EUR
APOSOR923787-100G APOSOR923787-25G
3-Anisoyl chloride 95%
3-Anisoyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000673
CAS Number: 1711-05-3