Stampa…
1-Methylpyrrolidine-2-thione 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923785-1G OR923785-5G
APOSOR923785-1GEA 118 EUR
APOSOR923785-1G APOSOR923785-5G
1-Methylpyrrolidine-2-thione 96%
1-Methylpyrrolidine-2-thione
Formula: C₅H₉NS
Peso molecolare: 115,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00966332
CAS Number: 10441-57-3