Stampa…
5-Hexenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hexenoicacid
OR923776-1G OR923776-5G OR923776-25G
APOSOR923776-1GEA 69.8 EUR
APOSOR923776-1G APOSOR923776-5G APOSOR923776-25G
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046558
CAS Number: 1577-22-6