Stampa…
Calcium pantothenate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 EUR
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Formula: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002766
CAS Number: 137-08-6