1-Ethoxynaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 1-naphthyl ether, 1-Ehoxynaphthalene
OR923772-25G
OR923772-5G
APOSOR923772-25GEA
865
EUR
APOSOR923772-25G
APOSOR923772-5G
1-Ethoxynaphthalene 95%
1-Ethoxynaphthalene
Formula:
C₁₂H₁₂O Peso molecolare: 172,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003928 CAS Number: 5328-01-8 |