Stampa…
2-(Methylthio)thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923771-100G OR923771-25G OR923771-5G
APOSOR923771-100GEA 172 EUR
APOSOR923771-100G APOSOR923771-25G APOSOR923771-5G
2-(Methylthio)thiazole 98%
2-(Methylthio)thiazole
Formula: C₄H₅NS₂
Peso molecolare: 131,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00858981
CAS Number: 5053-24-7