Stampa…
4-Methyl-4-heptanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 132 EUR
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Formula: C₈H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021840
CAS Number: 598-01-6