Stampa…
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Chloroethoxy)butane, 2-Chloroethyl Butyl Ether
OR923720-25G OR923720-5G
APOSOR923720-25GEA 430 EUR
APOSOR923720-25G APOSOR923720-5G
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Butyl-2-chloroethyl ether
Formula: C₆H₁₃ClO
Peso molecolare: 136,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059051
CAS Number: 10503-96-5