2-Cyclopentylcyclopentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
[1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
OR923715-100G
OR923715-25G
APOSOR923715-100GEA
328
EUR
APOSOR923715-100G
APOSOR923715-25G
2-Cyclopentylcyclopentanone 95%
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formula:
C₁₀H₁₆O Peso molecolare: 152,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051419 CAS Number: 4884-24-6 |