(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-Cyclohex-3-enecarboxylic acid, (S)-(-)-1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic acid
OR923698-10G
OR923698-25G
OR923698-5G
APOSOR923698-10GEA
248
EUR
APOSOR923698-10G
APOSOR923698-25G
APOSOR923698-5G
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula:
C₇H₁₀O₂ Peso molecolare: 126,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08275437 CAS Number: 5708-19-0 |