Stampa…
3-Phenyl-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 29 EUR
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002950
CAS Number: 122-97-4