Isobutyric anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
Formula:
C₈H₁₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008913 CAS Number: 97-72-3 |