4,4'-Bicyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,1'-Bicyclohexyl-4,4'-diol, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxydicyclohexyl
OR923611-100G
OR923611-25G
OR923611-5G
APOSOR923611-100GEA
78.6
EUR
APOSOR923611-100G
APOSOR923611-25G
APOSOR923611-5G
4,4'-Bicyclohexanol 95%
4,4'-Bicyclohexanol
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Peso molecolare: 198,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012056 CAS Number: 20601-38-1 |