Stampa…
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923609-1G OR923609-250MG
APOSOR923609-1GEA 844 EUR
APOSOR923609-1G APOSOR923609-250MG
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine
Formula: C₈H₁₈N₂
Peso molecolare: 142,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07801141
CAS Number: 876717-32-7