Stampa…
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 288 EUR
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl methanesulphonate
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₄S
Punto di ebollizione: 80 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656401
CAS Number: 16427-44-4