Stampa…
4-Ethylamino-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 386 EUR
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671534
CAS Number: 39216-86-9