Stampa…
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923536-1G OR923536-5G
APOSOR923536-1GEA 183 EUR
APOSOR923536-1G APOSOR923536-5G
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06260699
CAS Number: 890626-07-0