2-(Ethylamino)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923489-10G
OR923489-1G
OR923489-5G
APOSOR923489-10GEA
574
EUR
APOSOR923489-10G
APOSOR923489-1G
APOSOR923489-5G
2-(Ethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylamino)pyridine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038418 CAS Number: 37059-57-7 |