Stampa…
5-Methyl-2-hexanone Oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isoamyl Methyl Ketoxime
OR923437-25G OR923437-5G
APOSOR923437-25GEA 422 EUR
APOSOR923437-25G APOSOR923437-5G
5-Methyl-2-hexanone Oxime 95%
5-Methyl-2-hexanone oxime
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129.20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013934
CAS Number: 624-44-2