Stampa…
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923428-1G OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA 205 EUR
APOSOR923428-1G APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864668
CAS Number: 914348-86-0