Stampa…
3-Chloropropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923420-100G OR923420-1KG OR923420-500G
APOSOR923420-100GEA 52.2 EUR
APOSOR923420-100G APOSOR923420-1KG APOSOR923420-500G
3-Chloropropionic acid 98%
3-Chloropropionic acid
Formula: C₃H₅ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002764
CAS Number: 107-94-8