(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Methoxypropanoic acid
OR923407-10G
OR923407-1G
OR923407-5G
OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA
0
EUR
APOSOR923407-10G
APOSOR923407-1G
APOSOR923407-5G
APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Formula:
C₄H₈O₃ Peso molecolare: 104,105 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632589 CAS Number: 23953-00-6 |