Stampa…
4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-4-methylnaphthalene, 1-(4-Methylnaphthalen-1-yl)ethanone
OR923390-1G OR923390-25G OR923390-5G
APOSOR923390-1GEA 118 EUR
APOSOR923390-1G APOSOR923390-25G APOSOR923390-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
4-Methyl-1-acetonaphthone
Formula: C₁₃H₁₂O
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671556
CAS Number: 28418-86-2