Stampa…
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923385-1G OR923385-5G
APOSOR923385-1GEA 80 EUR
APOSOR923385-1G APOSOR923385-5G
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formula: C₇H₁₂O₄
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617811
CAS Number: 32980-26-0