Stampa…
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923363-1G OR923363-25G OR923363-5G
APOSOR923363-1GEA 132 EUR
APOSOR923363-1G APOSOR923363-25G APOSOR923363-5G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321303
CAS Number: 185836-34-4