Stampa…
2-Cyclohexylcyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-2-ol
OR923305-25G OR923305-5G
APOSOR923305-25GEA 437 EUR
APOSOR923305-25G APOSOR923305-5G
2-Cyclohexylcyclohexanol 95%
2-Cyclohexylcyclohexanol
Formula: C₁₂H₂₂O
Peso molecolare: 182,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021278
CAS Number: 6531-86-8