Stampa…
2,3-Dicyanopyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923278-25G OR923278-5G
APOSOR923278-25GEA 198 EUR
APOSOR923278-25G APOSOR923278-5G
2,3-Dicyanopyrazine 95%
2,3-Dicyanopyrazine
Formula: C₆H₂N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059771
CAS Number: 13481-25-9