Stampa…
2,3-Butandiolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 63.8 EUR
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butandiolo 98%
2,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 180…184 °C
Punto di fusione: 19…25 °C
Densità: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004523
CAS Number: 513-85-9