Stampa…
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923232-1G OR923232-5G
APOSOR923232-1GEA 168 EUR
APOSOR923232-1G APOSOR923232-5G
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844791
CAS Number: 910041-10-0