Ethyl glycidyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923221-100G
OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA
435
EUR
APOSOR923221-100G
APOSOR923221-25G
Ethyl glycidyl ether 95%
Ethyl glycidyl ether
Formula:
C₅H₁₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085264 CAS Number: 4016-11-9 |