Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanol
OR923206-1G OR923206-250MG
APOSOR923206-1GEA 807 EUR
APOSOR923206-1G APOSOR923206-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11054203
CAS Number: 1065100-83-5