Stampa…
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 232 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Punto di fusione: 22…23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043966
CAS Number: 1623-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II