Stampa…
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-2,6-Lupetidine
OR923199-100G OR923199-25G
APOSOR923199-100GEA 177 EUR
APOSOR923199-100G APOSOR923199-25G
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
Peso molecolare: 113,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066304
CAS Number: 766-17-6