3-Phenoxytoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
Formula:
C₁₃H₁₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008531 CAS Number: 3586-14-9 |