Stampa…
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923179-1G OR923179-5G
APOSOR923179-1GEA 43.5 EUR
APOSOR923179-1G APOSOR923179-5G
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formula: C₇H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062806
CAS Number: 826-35-7