o-Toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylbenzoic acid
OR923132-100G
OR923132-1KG
OR923132-500G
APOSOR923132-100GEA
125
EUR
APOSOR923132-100G
APOSOR923132-1KG
APOSOR923132-500G
o-Toluic acid 98%
o-Toluic acid
Formula:
C₈H₈O₂ Peso molecolare: 136,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002477 CAS Number: 118-90-1 |