Stampa…
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Formyl-1,1,3,3-tetramethylbutylamine, N-Formyl-tert-octylamine, tert-Octylformamide
OR923128-10G OR923128-1G OR923128-5G
APOSOR923128-10GEA 459 EUR
APOSOR923128-10G APOSOR923128-1G APOSOR923128-5G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide
Formula: C₉H₁₉NO
Peso molecolare: 157,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039569
CAS Number: 10151-02-7