Stampa…
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9231-1G OR9231-250MG
APOSOR9231-1GEA 109 EUR
APOSOR9231-1G APOSOR9231-250MG
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₃
Peso molecolare: 198,61 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C/0,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424722
CAS Number: 6845-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II