Stampa…
Ethyl 4-hydroxybenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Nipagina A
OR923091-100G OR923091-1KG OR923091-500G
APOSOR923091-100GEA 51 EUR
APOSOR923091-100G APOSOR923091-1KG APOSOR923091-500G
Ethyl 4-hydroxybenzoate 96%
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002353
CAS Number: 120-47-8