Stampa…
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923083-1G OR923083-250MG
APOSOR923083-1GEA 807 EUR
APOSOR923083-1G APOSOR923083-250MG
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22123337
CAS Number: 95019-16-2