Stampa…
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923059-1G OR923059-25G OR923059-5G
APOSOR923059-1GEA 161 EUR
APOSOR923059-1G APOSOR923059-25G APOSOR923059-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Formula: C₇H₁₁ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059722
CAS Number: 40126-55-4