Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione
OR923052-100G OR923052-1KG OR923052-500G
APOSOR923052-100GEA 53.8 EUR
APOSOR923052-100G APOSOR923052-1KG APOSOR923052-500G
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide 98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005903
CAS Number: 3891-07-4