7-Hydroxychromone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Hydroxy-4-chromone, 7-Hydroxy-4H-chromen-4-one
OR923027-10G
OR923027-1G
OR923027-5G
APOSOR923027-10GEA
807
EUR
APOSOR923027-10G
APOSOR923027-1G
APOSOR923027-5G
7-Hydroxychromone 95%
7-Hydroxychromone
Formula:
C₉H₆O₃ Peso molecolare: 162,1421 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209371 CAS Number: 59887-89-7 |