Stampa…
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923013-1G OR923013-5G
APOSOR923013-1GEA 253 EUR
APOSOR923013-1G APOSOR923013-5G
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₅H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09042012
CAS Number: 65283-97-8