Stampa…
2-Phenoxypropanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
OR923004-1G OR923004-25G OR923004-5G OR923004-250MG OR923004-2.5G
APOSOR923004-1GEA 94.5 EUR
APOSOR923004-1G APOSOR923004-25G APOSOR923004-5G APOSOR923004-250MG APOSOR923004-2.5G
2-Phenoxypropanol 95%
2-Phenoxypropanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142958
CAS Number: 4169-04-4