2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
OR922974-100G
OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA
437
EUR
APOSOR922974-100G
APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Peso molecolare: 131,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041912 CAS Number: 1421-89-2 |