Stampa…
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((2-Methylallyl)oxy)benzaldehyde
OR922954-1G OR922954-5G
APOSOR922954-1GEA 85.8 EUR
APOSOR922954-1G APOSOR922954-5G
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06751841
CAS Number: 38002-87-8