Stampa…
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922936-100G OR922936-10G OR922936-25G
APOSOR922936-100GEA 806 EUR
APOSOR922936-100G APOSOR922936-10G APOSOR922936-25G
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545894
CAS Number: 15484-46-5